4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
A0256-25G A0256-500G
TCIAA0256-25GEA 44 EUR InStock
TCIAA0256-25G TCIAA0256-500G
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,24 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003145
Numéro CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 14,00591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a94b41fb0d5a1f409308b793ef1610e86cfe4a1&vid=3a94b41fb0d5a1f409308b793ef1610e86cfe4a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité