Phénothiazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0106-25G P0106-500G
TCIAP0106-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0106-25G TCIAP0106-500G
Phénothiazine ≥98.0% (par GC)
Phénothiazine
Formule: C₁₂H₉NS
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182…185 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 202 °C
Numéro MDL: MFCD00005015
Numéro CAS: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 14,07252
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=571423748a028b43a355533f8ccb01e72eb64ae7&vid=571423748a028b43a355533f8ccb01e72eb64ae7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 188.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité