Trichloro(cyclohexyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trichloro(cyclohexyl)silane
C0892-25G C0892-5G
TCIAC0892-25GEA 137 EUR InStock
TCIAC0892-25G TCIAC0892-5G
Trichloro(cyclohexyl)silane ≥98.0% (par GC)
Trichloro(cyclohexyl)silane
Formule: C₆H₁₁Cl₃Si
MW: 217,6 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Densité: 1,232 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00021280
Numéro CAS: 98-12-4
EINECS: 202-639-2
ONU: 1763
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1726aa17b876b19db5afef2e954cac2436fca968&vid=1726aa17b876b19db5afef2e954cac2436fca968&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité