Ethane-1,2-diylbis(diphénylphosphine) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)ethane, DIPHOS, 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Ethane-1,3-diylbis(diphenylphosphine)
B1137-10G B1137-25G
TCIAB1137-10GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB1137-10G TCIAB1137-25G
Ethane-1,2-diylbis(diphénylphosphine) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Ethane-1,2-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₆H₂₄P₂
MW: 398,42 g/mol
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003047
Numéro CAS: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859b79caed6a986beb95f628fa03feeffd7ed0a1&vid=859b79caed6a986beb95f628fa03feeffd7ed0a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 137.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité