Propane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1138-25G B1138-5G
TCIAB1138-25GEA 88 EUR InStock
TCIAB1138-25G TCIAB1138-5G
Propane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) ≥98.0% (par GC)
Propane-1,3-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₇H₂₆P₂
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003050
Numéro CAS: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2fd0ab48e0704cc2742e0bd31418a5775b2ba70&vid=b2fd0ab48e0704cc2742e0bd31418a5775b2ba70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité