Butane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Bis(1,2-diphénylphosphino)butane
TCIAB1246-25GEA 135 EUR InStock
TCIAB1246-25G TCIAB1246-5G
Butane-1,3-diylbis(diphénylphosphine) ≥98.0% (par GC)
Butane-1,4-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₈H₂₈P₂
MW: 426,48 g/mol
Point de fusion: 195 °C
Numéro MDL: MFCD00003051
Numéro CAS: 7688-25-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/80/28933080.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité