Pentane-1,5-diylbis(diphénylphosphine) ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Bis(1,2-diphénylphosphino)pentane
TCIAB1960-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB1960-1G
Pentane-1,5-diylbis(diphénylphosphine) ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Pentane-1,5-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₉H₃₀P₂
MW: 440,5 g/mol
Point de fusion: 43…46 °C
Numéro MDL: MFCD00003052
Numéro CAS: 27721-02-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/27/28933727.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystalline
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité