Bromure de dodécyltrimethylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD1468-100GEA 114 EUR InStock
TCIAD1468-100G TCIAD1468-500G TCIAD1468-25G
Bromure de dodécyltrimethylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de dodécyltrimethylammonium
Formule: C₁₅H₃₄BrN
MW: 308,35 g/mol
Point de fusion: 264…266 °C
Numéro MDL: MFCD00011767
Numéro CAS: 1119-94-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/97/28978297.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité