Chlorure de cetrimonium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cetyltrimethylammonium chloride, (1-Hexadecyl)trimethylammonium chloride, Hexadecyltrimethylammonium chloride, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium chloride, CTAC
H0082-25G H0082-500G H0082-100G
TCIAH0082-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAH0082-25G TCIAH0082-500G TCIAH0082-100G
Chlorure de cetrimonium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de cetrimonium
Formule: C₁₉H₄₂ClN
MW: 320 g/mol
Point de fusion: 232…233 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011773
Numéro CAS: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aa18485ed2f3e02b9ba4c0ad6701e4d2ce3b8d5&vid=0aa18485ed2f3e02b9ba4c0ad6701e4d2ce3b8d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité