Chlorure de tétrapentylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetraamylammonium chloride, Tetrapentylammonium chloride
T1433-25G T1433-5G
TCIAT1433-25GEA 268 EUR InStock
TCIAT1433-25G TCIAT1433-5G
Chlorure de tétrapentylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de tétrapentylammonium
Formule: C₂₀H₄₄ClN
MW: 334,03 g/mol
Point de fusion: 139.85 °C
Numéro MDL: MFCD00011857
Numéro CAS: 4965-17-7
EINECS: 225-606-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=807bc1f17f6ef176de7ae0065791258c08f0ba01&vid=807bc1f17f6ef176de7ae0065791258c08f0ba01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité