Perchlorate de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T0836-25G T0836-500G T0836-100G
TCIAT0836-25GEA 55 EUR InStock
TCIAT0836-25G TCIAT0836-500G TCIAT0836-100G
Perchlorate de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Perchlorate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆ClNO₄
Point de fusion: 210 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00038722
Numéro CAS: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=297a6a3b04a7287f82b5518dce8db8a79437fe51&vid=297a6a3b04a7287f82b5518dce8db8a79437fe51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité