Iodure de tétrapentylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetra-n-pentylammonium iodide, Tetraamylammonium iodide
T1011-25G T1011-5G
TCIAT1011-25GEA 190 EUR InStock
TCIAT1011-25G TCIAT1011-5G
Iodure de tétrapentylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de tétrapentylammonium
Formule: C₂₀H₄₄IN
MW: 425,48 g/mol
Point de fusion: 135…137 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00041980
Numéro CAS: 2498-20-6
EINECS: 219-688-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=245150758981c440837f15ac69ecbdfea3e4ff24&vid=245150758981c440837f15ac69ecbdfea3e4ff24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité