Iodure de tétrapropylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetra-n-propylammonium iodide
T0172-25G T0172-100G
TCIAT0172-25GEA 55 EUR InStock
TCIAT0172-25G TCIAT0172-100G
Iodure de tétrapropylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de tétrapropylammonium
Formule: C₁₂H₂₈IN
MW: 313,27 g/mol
Point de fusion: 283 °C
Densité: 1,317 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011842
Numéro CAS: 631-40-3
EINECS: 211-157-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d9d38f6ec9826bd8e9617e0013c6bf06501f68e&vid=3d9d38f6ec9826bd8e9617e0013c6bf06501f68e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité