Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1279-25G T1279-250G
TCIAT1279-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAT1279-25G TCIAT1279-250G
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆F₆NP
Point de fusion: 245°C
Numéro MDL: MFCD00011748
Numéro CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8957bd1b668522b57fa4f5dee186d43005f301c&vid=c8957bd1b668522b57fa4f5dee186d43005f301c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité