L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Benzéthonium chlorure ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hyamine® 1622, N-Benzyl-N,N-dimethyl-2-(2-(4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy)ethoxy)ethanaminium chloride
B0044-25G B0044-500G B0044-100G
TCIAB0044-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB0044-25G TCIAB0044-500G TCIAB0044-100G
Benzéthonium chlorure ≥97.0% (par HPLC)
Benzéthonium chlorure
Formule: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011742
Numéro CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Merck Index: 14,01074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a686f20df70088d15ec7af9020630bcb515f31d&vid=8a686f20df70088d15ec7af9020630bcb515f31d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (TPBNa Method) min. 95.0 %
Melting point 159.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité