Ferrocène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0444-25G D0444-500G D0444-100G
TCIAD0444-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0444-25G TCIAD0444-500G TCIAD0444-100G
Ferrocène ≥98.0% (par GC)
Ferrocène
Formule: C₁₀H₁₀Fe
Point d'ébullition: 249°C
Point de fusion: 172…175 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001427
Numéro CAS: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,04037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c86c18cc123033b55408581546ac30c209c26c5e&vid=c86c18cc123033b55408581546ac30c209c26c5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité