Oxyde de triphénylphosphine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0625-25G T0625-500G T0625-100G
TCIAT0625-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0625-25G TCIAT0625-500G TCIAT0625-100G
Oxyde de triphénylphosphine ≥98.0% (par GC)
Oxyde de triphénylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅OP
Point d'ébullition: ? 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…158 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Numéro MDL: MFCD00002080
Numéro CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=270c01dafb4113daf9a0693feaf896703c3d83fd&vid=270c01dafb4113daf9a0693feaf896703c3d83fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité