Sulfure de triphénylphosphine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1066-25G T1066-500G T1066-100G
TCIAT1066-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAT1066-25G TCIAT1066-500G TCIAT1066-100G
Sulfure de triphénylphosphine ≥99.0% (par GC)
Sulfure de triphénylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅PS
Point de fusion: 162…164 °C
Densité: 1,191 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004917
Numéro CAS: 3878-45-3
EINECS: 223-407-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8bdef6ab14952eb2724efe10ac6eecc71527544&vid=b8bdef6ab14952eb2724efe10ac6eecc71527544&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité