Disulfure de di-tert-butyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
D0225-25ML D0225-500ML D0225-100ML
TCIAD0225-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAD0225-25ML TCIAD0225-500ML TCIAD0225-100ML
Disulfure de di-tert-butyle ≥97.0% (par GC)
Disulfure de di-tert-butyle
Formule: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0,9229 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008838
Numéro CAS: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc08cb9091d94e7faf7e77689cfad8c4ad82b11a&vid=fc08cb9091d94e7faf7e77689cfad8c4ad82b11a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité