Sulfure de di-tert-butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0807-25ML B0807-500ML
TCIAB0807-25MLEA 106 EUR InStock
TCIAB0807-25ML TCIAB0807-500ML
Sulfure de di-tert-butyle ≥98.0% (par GC)
Sulfure de di-tert-butyle
Formule: C₈H₁₈S
Point d'ébullition: 150°C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 26°C
Numéro MDL: MFCD00008839
Numéro CAS: 107-47-1
EINECS: 203-493-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0af8e0e23ba379323e8a29978de0a3b158b9eab1&vid=0af8e0e23ba379323e8a29978de0a3b158b9eab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité