Sulfure de diisopropyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isopropyl sulphide
I0175-10ML I0175-25ML
TCIAI0175-10MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAI0175-10ML TCIAI0175-25ML
Sulfure de diisopropyle ≥98.0% (par GC)
Sulfure de diisopropyle
Formule: C₆H₁₄S
MW: 118,24 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Point de fusion: –69.1 °C
Densité: 0,8306 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 7°C
Numéro MDL: MFCD00008895
Numéro CAS: 625-80-9
EINECS: 210-911-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54d755e8c1f095077ad9de96af9e6de869d2d325&vid=54d755e8c1f095077ad9de96af9e6de869d2d325&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité