4-Bromo-1-naphtylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Amino-4-bromonaphthalene
A1886-25G A1886-5G
TCIAA1886-25GEA 117 EUR InStock
TCIAA1886-25G TCIAA1886-5G
4-Bromo-1-naphtylamine ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-1-naphthylamine
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004023
Numéro CAS: 2298-07-9
EINECS: 218-944-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eb815e8ed6153b5b96ff89e86954fb88fce4718&vid=4eb815e8ed6153b5b96ff89e86954fb88fce4718&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité