1,6-Dibromo-2-naphtol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene, 1,6-Dibromonaphthalen-2-ol
D1872-25G D1872-250G
TCIAD1872-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD1872-25G TCIAD1872-250G
1,6-Dibromo-2-naphtol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1,6-Dibromo-2-naphtol
Formule: C₁₀H₆Br₂O
MW: 301,97 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108 °C
Numéro MDL: MFCD00003870
Numéro CAS: 16239-18-2
EINECS: 240-356-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb48ed743d5eb0fd55a6fa3f9231ba891c324e13&vid=cb48ed743d5eb0fd55a6fa3f9231ba891c324e13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité