6-Bromo-2-naphtol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0621-25G B0621-100G
TCIAB0621-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB0621-25G TCIAB0621-100G
6-Bromo-2-naphtol ≥98.0% (par GC)
6-Bromo-2-naphtol
Formule: C₁₀H₇BrO
Point d'ébullition: 200 - 205 °C (20 -rr)
Point de fusion: 128 °C
Numéro MDL: MFCD00004081
Numéro CAS: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9285e654966b375d9035cbe0dd5b7a455434e8e&vid=b9285e654966b375d9035cbe0dd5b7a455434e8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité