4-Chloro-1-naphtol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0570-10GEA 88 EUR InStock
TCIAC0570-10G
4-Chloro-1-naphtol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-1-naphtol
Formule: ClC₁₀H₆OH
MW: 178,62 g/mol
Point de fusion: 123 °C
Numéro MDL: MFCD00003974
Numéro CAS: 604-44-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/87/28937587.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité