Acide 1-hydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
H0279-25G H0279-500G
TCIAH0279-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH0279-25G TCIAH0279-500G
Acide 1-hydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 1-hydroxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 205 °C
Numéro MDL: MFCD00003960
Numéro CAS: 86-48-6
EINECS: 201-674-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04834
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=354e4b542046fe5180dab5ef688f2f1604d3834e&vid=354e4b542046fe5180dab5ef688f2f1604d3834e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité