Acide 6-hydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0612-25G H0612-5G H0612-500G
TCIAH0612-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAH0612-25G TCIAH0612-5G TCIAH0612-500G
Acide 6-hydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-hydroxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060070
Numéro CAS: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08b81307b87bf6046d7165ee6079af7eb21ee91e&vid=08b81307b87bf6046d7165ee6079af7eb21ee91e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité