Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Hydroxy-2-naphtoate de phényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAH0797-25GEA 55 EUR InStock
TCIAH0797-25G
1-Hydroxy-2-naphtoate de phényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Hydroxy-2-naphtoate de phényle


Formule: C₁₇H₁₂O₃
MW: 264,28 g/mol
Point de fusion: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00014310
Numéro CAS: 132-54-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/28/28970828.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité