(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0656-1G D0656-25G D0656-5G
TCIAD0656-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD0656-1G TCIAD0656-25G TCIAD0656-5G
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure
Formule: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003985
Numéro CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,02814
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e64a1373e2bc1d3fa9266a4d8d9c59941eddf24&vid=2e64a1373e2bc1d3fa9266a4d8d9c59941eddf24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité