Fluorure de (5-dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2197-1GEA 138 EUR InStock
TCIAD2197-1G
Fluorure de (5-dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fluorure de (5-dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle
Formule: C₁₂H₁₂FNO₂S
MW: 253,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042702
Numéro CAS: 34523-28-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/49/28979049.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité