L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Nitroso-1-naphtol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Hydroxy-2-nitrosonaphthalene
N0267-25G N0267-5G
TCIAN0267-25GEA 214 EUR InStock
TCIAN0267-25G TCIAN0267-5G
2-Nitroso-1-naphtol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Nitroso-1-naphtol
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Point d'ébullition: 304
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003932
Numéro CAS: 132-53-6
EINECS: 205-064-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c69796fe09ae09d1bc34d56c2d61055da2e12a&vid=c6c69796fe09ae09d1bc34d56c2d61055da2e12a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité