1-Nitroso-2-naphtol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0266-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAN0266-25G
1-Nitroso-2-naphtol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Nitroso-2-naphtol
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Numéro MDL: MFCD00003884
Numéro CAS: 131-91-9
Merck Index: 14,06641
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/48/28989348.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité