4-Méthoxy-1-naphtol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxynaphthalen-1-ol, 1-Hydroxy-4-methoxynaphthalene
M0854-25G M0854-5G
TCIAM0854-25GEA 279 EUR InStock
TCIAM0854-25G TCIAM0854-5G
4-Méthoxy-1-naphtol ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxy-1-naphtol
Formule: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131 °C
Numéro MDL: MFCD00003976
Numéro CAS: 84-85-5
EINECS: 201-566-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f703859040453728f65f94816f667a2481d4ebe&vid=0f703859040453728f65f94816f667a2481d4ebe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité