Anhydride naphtalène-1,8-dicarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
N0022-25G N0022-250G
TCIAN0022-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0022-25G TCIAN0022-250G
Anhydride naphtalène-1,8-dicarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Anhydride naphtalène-1,8-dicarboxylique
Formule: C₁₂H₆O₃
MW: 198,18 g/mol
Point d'ébullition: 425 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 274°C
Numéro MDL: MFCD00006925
Numéro CAS: 81-84-5
EINECS: 201-380-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae47420e3b064fcb7f82582bf79aa086503df716&vid=ae47420e3b064fcb7f82582bf79aa086503df716&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité