1'-Acétonaphtone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1'-Acetonaphthone, α-acetonaphthone, 1'-Acetylnaphthalene, Methyl α-naphthyl ketone, Methyl 1-naphthyl ketone, 1-Acetonaphthone
A0052-25G A0052-500G
TCIAA0052-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAA0052-25G TCIAA0052-500G
1'-Acétonaphtone ≥98.0% (par GC)
1'-Acétonaphtone
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 298°C
Point de fusion: 9…11 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Numéro MDL: MFCD00004013
Numéro CAS: 941-98-0
EINECS: 213-384-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69317198d2e8c67b2c4e4ecd7023a0a517cf2182&vid=69317198d2e8c67b2c4e4ecd7023a0a517cf2182&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité