1'-Acétonaphtone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1044-500GEA 119 EUR InStock
TCIAA1044-500G TCIAA1044-25G
1'-Acétonaphtone ≥95.0% (par GC)
1'-Acétonaphtone
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 298°C
Point de fusion: 9…11 °C
Numéro MDL: MFCD00004013
Numéro CAS: 941-98-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/92/28928792.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité