3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 3-Hydroxy-2-méthyl-γ-pyrone
TCIAM0673-500GEA 141 EUR InStock
TCIAM0673-500G TCIAM0673-25G TCIAM0673-100G
3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006578
Numéro CAS: 118-71-8
Merck Index: 13,05735
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/44/28974144.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité