Tétrahydro-4H-pyranne-4-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
T1806-1G T1806-25G T1806-5G
TCIAT1806-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT1806-1G TCIAT1806-25G TCIAT1806-5G
Tétrahydro-4H-pyranne-4-one ≥95.0% (par GC)
Tétrahydro-4H-pyranne-4-one
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 69°C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00006581
Numéro CAS: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac48150a6f6cbe06105132766183bd5847b95248&vid=ac48150a6f6cbe06105132766183bd5847b95248&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité