1,4-Butanesultone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Butane sultone
B0136-25G B0136-250G
TCIAB0136-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB0136-25G TCIAB0136-250G
1,4-Butanesultone ≥99.0% (par GC)
1,4-Butanesultone
Formule: C₄H₈O₃S
MW: 136,17 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: 12.5…15 °C
Densité: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006584
Numéro CAS: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96b53df4aee4af05fcbe78e8e8e6e54eee8aa5cd&vid=96b53df4aee4af05fcbe78e8e8e6e54eee8aa5cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité