2-Iodopyrazine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0837-1G I0837-5G
TCIAI0837-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAI0837-1G TCIAI0837-5G
2-Iodopyrazine ≥97.0% (par GC)
2-Iodopyrazine
Formule: C₄H₃IN₂
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD01319019
Numéro CAS: 32111-21-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82a5659183f6b0d401b2b4094c243a68f0871f70&vid=82a5659183f6b0d401b2b4094c243a68f0871f70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité