2-Aminopyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
A0989-25G A0989-5G
TCIAA0989-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA0989-25G TCIAA0989-5G
2-Aminopyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminopyrazine
Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…120 °C
Numéro MDL: MFCD00006137
Numéro CAS: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c0445f13bdae689ec317c45b17175d96cead041&vid=7c0445f13bdae689ec317c45b17175d96cead041&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité