2-Isobutyl-3-méthoxypyrazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0331-1MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAI0331-1ML TCIAI0331-5ML
2-Isobutyl-3-méthoxypyrazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Isobutyl-3-méthoxypyrazine
Formule: C₉H₁₄N₂O
MW: 166,22 g/mol
Point de fusion: 107 °C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00006128
Numéro CAS: 24683-00-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/48/28972148.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité