2-Méthoxy-3-méthylpyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0810-25G M0810-5G
TCIAM0810-25GEA 55 EUR InStock
TCIAM0810-25G TCIAM0810-5G
2-Méthoxy-3-méthylpyrazine ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxy-3-méthylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00006127
Numéro CAS: 2847-30-5
EINECS: 220-651-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d284ce729f606d970245596a21a9f2ff2a074d22&vid=d284ce729f606d970245596a21a9f2ff2a074d22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité