1-(3-Éthylpyrazinyl)éthane-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3-Ethylpyrazin-2-yl)ethanone, 1-(3-Ethylpyrazinyl)ethan-1-one
A2003-1G A2003-5G
TCIAA2003-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA2003-1G TCIAA2003-5G
1-(3-Éthylpyrazinyl)éthane-1-one ≥98.0% (par GC)
2-Acetyl-3-ethylpyrazine
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00038028
Numéro CAS: 32974-92-8
EINECS: 251-316-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a373edb747728fadc040924507501ab0aebaa247&vid=a373edb747728fadc040924507501ab0aebaa247&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité