Pyrazine-2-yléthane-1-one ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrazin-2-ylethan-1-one, Acetylpyrazine
A0988-10G A0988-25G
TCIAA0988-10GEA 63.8 EUR InStock
TCIAA0988-10G TCIAA0988-25G
Pyrazine-2-yléthane-1-one ≥99.0% (par GC)
2-Acetylpyrazine
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Point de fusion: 79…80 °C
Numéro MDL: MFCD00006134
Numéro CAS: 22047-25-2
EINECS: 244-753-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb7070a0ea598274b7e2efb2780aa9081bc4b29c&vid=fb7070a0ea598274b7e2efb2780aa9081bc4b29c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité