2-Bromo-4-nitropyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3523-5GEA 230 EUR InStock
TCIAB3523-5G TCIAB3523-1G
2-Bromo-4-nitropyridine ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-4-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Numéro MDL: MFCD03701383
Numéro CAS: 6945-67-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/68/28934868.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité