1-Oxyde de 2-bromo-4-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-4-nitropyridine N-oxide, 2-Bromo-4-nitropyridine 1-oxide
B3145-1G B3145-5G
TCIAB3145-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB3145-1G TCIAB3145-5G
1-Oxyde de 2-bromo-4-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
1-Oxyde de 2-bromo-4-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₃
MW: 218,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00160743
Numéro CAS: 52092-43-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21248a53eefc6ce6ebc352e969649917e2ce0bb7&vid=21248a53eefc6ce6ebc352e969649917e2ce0bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité