2-Chloro-4-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2283-1G C2283-25G C2283-5G
TCIAC2283-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAC2283-1G TCIAC2283-25G TCIAC2283-5G
2-Chloro-4-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Point de fusion: 53.5…54 °C
Numéro MDL: MFCD00661454
Numéro CAS: 23056-36-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=890be5df1425423f2f0644ef14b170855128cfb3&vid=890be5df1425423f2f0644ef14b170855128cfb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité