1-Oxyde de 4-nitropyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAN0410-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAN0410-25G
1-Oxyde de 4-nitropyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Oxyde de 4-nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Point de fusion: 161 °C
Numéro MDL: MFCD00006206
Numéro CAS: 1124-33-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/17/28989517.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité