3-Nitropyridine-2-ol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0999-25G H0999-5G
TCIAH0999-25GEA 121 EUR InStock
TCIAH0999-25G TCIAH0999-5G
3-Nitropyridine-2-ol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Nitropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Point de fusion: 224 °C
Numéro MDL: MFCD00006270
Numéro CAS: 6332-56-5
EINECS: 228-709-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e76c975e149a673cf8803491ebbc04081bd4861&vid=9e76c975e149a673cf8803491ebbc04081bd4861&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité